Learn More
Pentaetileno glicol di-p-toluensulfonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate is used in the preparation of calix[4]arenes, calix[5]arenes, and crown ethers. It is also used in the preparation of 3?-formylbenzo-18-crown-6 by undergoing coupling reaction with 2,3-dihydroxybenzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El di-p-toluenosulfonato de pentaetilenoglicol se utiliza en la preparación de calix[4]arenos, calix[5]arenos y éteres de corona. También se utiliza en la preparación de 3′ -formilbenzo-18-corona-6 mediante la reacción de acoplamiento con 2,3-dihidroxibenzaldehído.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es higroscópico en la naturaleza.
El di-p-toluenosulfonato de pentaetilenoglicol se utiliza en la preparación de calix[4]arenos, calix[5]arenos y éteres de corona. También se utiliza en la preparación de 3′ -formilbenzo-18-corona-6 mediante la reacción de acoplamiento con 2,3-dihidroxibenzaldehído.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es higroscópico en la naturaleza.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate |
Densidad | 1.26 |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.5225 |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 3599245 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 546.66 |
Porcentaje de pureza | 95% |