Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ I
446.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Modelo:
H510P3EB-405-GU, Accesorio de casco
Descripción
- Su diseño reducido minimiza las molestias
- El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
- Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas.
- Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso
Especificaciones
Color | Amarillo |
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
Para utilizar con (aplicación) | Proporcionan protección contra ruidos que surgen de una amplia gama de aplicaciones en el lugar de trabajo y actividades de ocio |
Modelo | H510P3EB-405-GU, Accesorio de casco |
Reducción del ruido nominal (RRN) | 26 dB |
Plug Shape | Óvalo |
Tipo de producto | I Orejera |
Material | Acero inoxidable |