Learn More
Memmert™ Incubadora IPP refrigerada mediante Peltier con una pantalla
Ofrece una excelente capacidad de control, fluctuaciones de control pequeñas, funcionamiento con bajas vibraciones y un impresionante ahorro de energía. La IPP de la estufa microbiológica refrigerada mediante Peltier con pantalla única Memmert™ cuenta puertas dobles estándar en todos los modelos.
2743.80€ - 11030.00€
Especificación
Número de puertas 2
Certificaciones/conformidad CE
Pantalla Pantalla única TFT a color de alta definición
Incluye Certificado de calibración de obras para 10 °C y 37 °C
Tipo de enchufe Tipo alemán
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Requisitos eléctricos Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura) Anchura (métrico) exterior Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Requisitos eléctricos Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura) Anchura (métrico) exterior Precio Cantidad y disponibilidad  
13444079 Memmert™
IPP110PLUS
108 l 115/230 V, de 50 a 60 Hz, 650 W 745mm 4392.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
13414079 Memmert™
IPP30PLUS
32 l 115/230 V, de 50 a 60 Hz, 160 w 585mm 2743.80€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
13487457 Memmert™
IPP260
256 l 115/230 V, de 50 a 60 Hz, 820 W 824mm 6615.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-05-2019
Añadir a la cesta
13432089 Memmert™
IPP55
53 l 115/230 V, de 50 a 60 Hz, 275 w 585mm 3160.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock 2
Añadir a la cesta
13440229 Memmert™
IPP750
749 l 115/230 V, de 50 a 60 Hz, 1.2 w 1224mm 11030.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
13404079 Memmert™
IPP30
32 l 115/230 V, de 50 a 60 Hz, 160 w 585mm 2775.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
13454079 Memmert™
IPP110
108 l 115/230 V, de 50 a 60 Hz, 650 W 745mm 4670.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-05-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura de 0 °C a + 70 °C
  • 5 tamaños de modelo (de 32 a 749 litros de volumen)
  • 2 variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
  • Puertas dobles estándar para todos los modelos: Evita la contaminación y las caídas de la temperatura, y al mismo tiempo permite una visualización óptima de la carga sensible a través de amplias puertas de vidrio interiores
  • Ventiladores integrados en los elementos Peltier que garantizan una rápida transferencia de energía y la distribución óptima de la temperatura
Warranty
Tres años para este rango de siete artículos
Especificación
Especificación
2
Pantalla única TFT a color de alta definición
Tipo alemán
Intervalo de temperatura de 0 °C a + 70 °C
CE
Certificado de calibración de obras para 10 °C y 37 °C
0.1 °C