Learn More
Memmert™ Incubadora refrigerada IPP con refrigeración Peltier y TwinDisplay, 32 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C
Marca: Memmert™ IPP30
Detalles adicionales : Peso : 42.00000kg
Descripción
- Escala de temperatura de 0 °C a 70 °C
- 5 tamaños de modelo (de 32 a 749 litros de volumen)
- variantes de 2 modelos: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
- Puertas dobles estándar para todos los modelos: Prevención de contaminación y caídas de temperatura, y al mismo tiempo una visión óptima de la carga sensible a través de puertas de vidrio interiores de área amplia
- Los ventiladores integrados en los elementos Peltier garantizan una rápida transferencia de energía y distribución óptima de la temperatura
Servicio Técnico
Tres años
Especificaciones
CE | |
Acero inoxidable | |
Tipo alemán | |
De 0 °C a 70 °C | |
TwinDisplay TFT en color de alta definición | |
2 | |
250 x 400 x 320 mm | |
400 mm | |
320 mm | |
58 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
32 l | |
Acero inoxidable | |
< 70% | |
Incubadora refrigerada | |
Certificado de calibración de obras para 10 °C y 37 °C | |
0,1 °C | |
585 mm | |
707 mm | |
250 mm | |
42 kg | |
115/230 V |