Learn More
Thermo Scientific™ Accesorio Peltier (refrigerado por aire) para los espectrofotómetros GENESYS™ de la serie 10S, BioMate™ 3S y Evolution™ 60S
El accesorio Peltier (refrigerado por aire) Thermo Scientific™ para los espectrofotómetros GENESYS™ de la serie 10S, BioMate 3S y Evolution 60S establece rápidamente la temperatura del análisis y supervisa la velocidad de agitación con el módulo de control externo.
Marca:  Thermo Scientific™ 222238100
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10335904
  • 3840.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El accesorio Peltier (refrigerado por aire) Thermo Scientific™ para los espectrofotómetros GENESYS™ de la serie 10S, BioMate™ 3S y Evolution™ 60S establece rápidamente la temperatura del análisis y supervisa la velocidad de agitación con el módulo de control externo. El control de la temperatura y la agitación de muestras son factores determinantes en muchos métodos analíticos UV-Visibles. El accesorio Peltier refrigerado por aire ofrece un rendimiento superior en una configuración fácil de utilizar. Proporciona un control de temperatura fiable de 20 a 60 °C.
El sistema de control Peltier ofrece un control de temperatura de gran exactitud sin necesidad de mirar los niveles de agua, de agregar sustancias anticongelantes o antibacterianas ni de conectar al accesorio manguitos o abrazaderas.
  • El módulo de control cuenta con un visor de temperatura de gran tamaño y un indicador gráfico de la velocidad de agitación.
  • El software del módulo permite cambiar la temperatura y la velocidad de agitación rápidamente.
  • Ofrece una excepcional estabilidad de la temperatura y una veloz transición de temperaturas.
  • Pequeño diferencial de temperatura entre la temperatura configurada en el accesorio y la medida en la cubeta estándar de 1 cm.
  • Es más económico que la mayoría de los controladores de temperatura de líquidos en circulación.
  • No requiere mantenimiento.
Aviso sobre pedidos:
Barras de agitación para la mezcla de muestras disponibles por separado (9423UV97030E). Desarrollado específicamente para pruebas de importancia biológica que requieren control de temperatura a 25°, 37°, 40° y 50 °C.
Recomendada para:
Laboratorio de ciencias de la vida
Especificaciones
Especificaciones
Sistema Peltier refrigerado por aire, individual
Espectrofotómetros GENESYS Serie 10S, BioMate 3S, Evolution 60S
± 0,1°C
Sistema Peltier de una sola celda
El kit contiene:
Un inserto de compartimento de muestras con portaceldas individual con termostato
Una tapa de repuesto para el instrumento con abertura para la circulación de aire para el dispositivo Peltier
Una unidad de control externa
La temperatura se puede ajustar desde el panel frontal de la unidad de control o desde el software VISIONlite que ejecuta tanto el accesorio Peltier como el espectrofotómetro desde un PC conectado con Windows™.
De 20 °C a 60 °C