Learn More
Alfa Aesar™ Pefloxacine methanesulfonate dihydrate, 95%
For cellular and molecular biology applications
37.20€ - 142.00€
Especificaciones
Tipo de producto Pefloxacine methanesulfonate dihydrate, 95%
Peso molecular 465.49
Requisitos de almacenamiento 2° to 8°C
Secuencia 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid methanesulfonate dihydrate
Formato Powder
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15437589
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
J66285.09
10g 37.20€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 1
Añadir a la cesta
15447589
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
J66285.18
50g 142.00€
50 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Pefloxacine methanesulfonate dihydrate, 95%
2° to 8°C
Powder
RUO
465.49
1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid methanesulfonate dihydrate
Pefloxacin mesylate dihydrate
HPLC
For Research Use Only