Learn More
Alfa Aesar™ Pefloxacine methanesulfonate dihydrate, 95%
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66285.18
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447589
  • 142.00€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
465.49
HPLC
A broad spectrum antibiotic that targets gram negative and positive bacteria, and also some mycoplasma species
1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid methanesulfonate dihydrate
2° to 8°C
Pefloxacine methanesulfonate dihydrate, 95%
95%
50g
Powder
RUO
Pefloxacin mesylate dihydrate
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only