Learn More
Hamilton™ Peek Analytical Guard Column Replacement Cartridges
Marca: Hamilton™ 79729
Detalles adicionales : Peso : 0.01300kg
Especificaciones
5/pack | |
8 mm | |
Cartuchos de repuesto para precolumna | |
PRP-X110 | |
PSDVB/trimetilamonio |
12-20 μm | |
29,99 bar (5000 psi) | |
3 mm | |
PEEK | |
Cartucho de repuesto de precolumnas |