Learn More
Hamilton™ Peek Analytical Guard Column Replacement Cartridges
Marca:  Hamilton™ 79362
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11513374
  • 412.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
5/pack
8 mm
Cartuchos de repuesto de columna
PRP-X600
PSDVB/Poli(metacrilamida de dimetilamido-propilo)
12-20 μm
29,99 bar (5000 psi)
3 mm
PEEK
Cartucho de repuesto de precolumnas