missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEDF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 26045-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16814575

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 29-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

The PEDF gene is a member of the serpin gene family. Serpins are a group of serine protease inhibitors, some of which have also been reported to exhibit neurotrophic activity.
Especificaciones

Especificaciones

PEDF
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P36955
EPC 1, PEDF, PIG35, Serpin F1, SERPINF1
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
5176
Western Blot
Unconjugated
SERPINF1
Liquid
SERPINF1
PEDF Fusion Protein Ag23296
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados