missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEDF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno PEDF
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16824575
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
26045-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16814575
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
26045-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The PEDF gene is a member of the serpin gene family. Serpins are a group of serine protease inhibitors, some of which have also been reported to exhibit neurotrophic activity.
Especificaciones

Especificaciones

PEDF
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P36955
5176
PEDF Fusion Protein Ag23296
Primary
-20°C
SERPINF1
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
EPC 1, PEDF, PIG35, Serpin F1, SERPINF1
SERPINF1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications