Learn More
Gilac™ Recipiente con pedal y tapa
El contenedor con pedal y tapa Gilac™ ofrece un funcionamiento manos libres para la eliminación sanitaria.
Marca:  Gilac™ G614423
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11877443
  • 259.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Equipado con dos ruedas antimarca (diámetro de 100 mm). Fácil de mover
  • Funcionamiento manos libres para la eliminación sanitaria
  • Fácil de limpiar.
  • Tapas de colores para la clasificación selectiva de residuos
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Verde
Blanca
100 L
26.4 gal.
515 x 477 x 925 mm