Learn More
Heathrow Scientific Pipeta Pearl™ de Volumen Ajustable
El diseño elegante y ergonómico y la presión reducida del émbolo ayudan a reducir la posibilidad de lesiones por estrés repetitivo (RSI), ya que la pipeta requiere 2/3 de la presión de funcionamiento que la mayoría de las pipetas estándar.
184.00€ - 191.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
---|---|
ClipTip | Blanco |
Descripción | Pipetas de volumen ajustable Pearl™ |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16390686
|
Heathrow Scientific
HS120097 |
De 0,1 a 2 µl |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16300696
|
Heathrow Scientific
HS120098 |
De 0,5 a 10 µl |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16310696
|
Heathrow Scientific
HS120099 |
De 2 a 20 µl |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16320696
|
Heathrow Scientific
HS120100 |
De 5 a 50 µl |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16330696
|
Heathrow Scientific
HS120101 |
De 10 a 100 µl |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16340696
|
Heathrow Scientific
HS120102 |
De 20 a 200 µl |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16350696
|
Heathrow Scientific
HS120103 |
De 30 a 300 µl |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16360696
|
Heathrow Scientific
HS120104 |
De 10 a 1000 µl |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16370696
|
Heathrow Scientific
HS120105 |
De 500 a 5000 µl |
184.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16380696
|
Heathrow Scientific
HS120106 |
De 1000 a 10000 µl |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Piezas metálicas internas para una mayor precisión y estabilidad de calibración, y una larga vida útil
- Ligera inclinación ergonómica hacia abajo al botón eyector de la punta reduce la fatiga de la mano, la incidencia de lesiones por tensión repetitiva (RSI)
- Fácil ajuste del volumen con lengueta de bloqueo para evitar cambios accidentales
- Eyector de punta separado
- Pantalla de volumen de gran dígitos
- Color codificado y etiquetado con rango de volumen
- Tanto la parte superior como lateral tienen componentes codificados coloreados para una rápida confirmación visual
- Certificado CE y fabricada de acuerdo con las regulaciones ISO08655 y GLP
- Autoclavable
Especificaciones
CE | |
Pipetas de volumen ajustable Pearl™ | |
Blanco | |
No | |
1 | |
No estéril | |
3 posiciones, dígitos | |
1 caja | |
7 cm | |
2,54 cm | |
26,04 cm |
Blanco | |
Esterilizable en autoclave | |
Baja fuerza | |
ABS | |
Pearl™ | |
Pipeta de volumen ajustable | |
Hook | |
2,75 in | |
1,00 in | |
10,25 in |