Learn More
Peanut oil, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 416850025
Detalles adicionales : Peso : 2.33750kg
Cantidad. 2.5L
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10442795
  • 248.30€ / 2.50 litro
Stock EU 35
Añadir a la cesta
Especificaciones
8002-03-7
MFCD00131805
Arachis oil, Groundnut oil
Especificaciones
0.5mg KOH/g max.
0.9150g/mL
Authentic
0.915
Yellow
8002-03-7
14, 7059
Saturated fatty acids (chain length <C16): 0.4% max.
Peanut oil
283°C
Glass bottle
0.3% max.
2.5L
MFCD00131805
Arachis oil, Groundnut oil
Viscous Liquid
Videos
SDS Documentación