Learn More
Peanut oil, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 416855000
Detalles adicionales : CAS : 8002-03-7 Peso : 0.50750kg
Cantidad. 500mL
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10405091
  • 72.10€ / 500 ml
Stock EU 16
Añadir a la cesta
Especificaciones
8002-03-7
MFCD00131805
Arachis oil, Groundnut oil
Especificaciones
0.5mg KOH/g max.
0.9150g/mL
Authentic
0.915
Yellow
8002-03-7
14, 7059
Saturated fatty acids (chain length <C16): 0.4% max.
Viscous Liquid
Peanut oil
283°C
Glass bottle
0.3% max.
500mL
MFCD00131805
Arachis oil, Groundnut oil
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,miscible with light petroleum
Videos
SDS Documentos