Learn More
Fisherbrand™ PE Plug for Shell Vial
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04136kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11536064
  • 3.60€ / paquete de 100
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-10-2018
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • PE Plug
  • Transparent
  • Snap caps are easy to apply and easy to remove, eliminate the need for crimping or de-capping tools
Especificaciones
Especificaciones
Transparent
ND15
Plug
Polyethylene
100
15mm
Videos