Learn More
Invitrogen™ PDGFRA [V561D] Recombinant Human Protein
PDGFRA is a cell surface receptor tyrosine kinase.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006197, V561D |
---|---|
Formulación | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50 % Glycerol |
Peso molecular | 89.8kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Estado normativo | RUO - research use only |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15498613
|
Invitrogen™
PR7732A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15418753
|
Invitrogen™
PV4681 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
PDGFRA binds members of the platelet-derived growth factor family. The PDGFRA V561D mutation is observed in gastrointestinal stromal tumors (GIST).
Especificaciones
NP_006197, V561D | |
89.8kDa | |
RUO - research use only | |
PDGFRA V561D, PDGFR alpha | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50 % Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Cytoplasmic | |
PDGFR Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |