Learn More
Invitrogen™ PDGFRA [T674I] Recombinant Human Protein
PDGFRA T674I is a Gleevec resistant form of PDGFRA.
632.00€ - 13780.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_006197, T674T
Formulación 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Peso molecular 89.8kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Estado normativo RUO - research use only
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11563577
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV3847
10μg
632.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
15498573
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR7385B
100μg
2915.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10494193
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4118
1mg
13780.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
PDGFRA is a cell surface receptor tyrosine kinase which binds members of the platelet-derived growth factor family.
Especificaciones
Especificaciones
NP_006197, T674T
89.8kDa
RUO - research use only
PDGFR Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
PDGFRA T674I, PDGFR alpha
Human
GST Tag