Learn More
Invitrogen™ PDGFRA [D842V] Recombinant Human Protein
PDGFRA is a cell surface receptor tyrosine kinase which binds members of the platelet-derived growth factor family.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006197, D842V |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Formulación | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol |
Peso molecular | 89.7kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15418623
|
Invitrogen™
PR7741A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10671705
|
Invitrogen™
PV4292 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
PDGFRA D842V is expressed in a high percentage of epithelial ovarian cancers and is implicated in the pathogenesis of acute myelogenous leukemia.
Especificaciones
NP_006197, D842V | |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Cytoplasmic | |
PDGFR Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
89.7kDa | |
RUO - research use only | |
PDGFRA D842V, PDGFR alpha | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |