missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDGFRα Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Employ one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states with the Epredia™ PDGFRα, Rabbit Polyclonal Antibody.
136.68€ - 632.40€
Especificaciones
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
---|---|
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Rabbit |
Estado normativo | IVD |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12693347
|
Epredia
RB-9027-P1 |
Concentrated | 500 μL |
406.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12673347
|
Epredia
RB-9027-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12613357
|
Epredia
RB-9027-P |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12623357
|
Epredia
RB-9027-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
PDGFR (Platelet Derived Growth Factor Receptor) exhibits two different isoforms, alpha; and beta; coded by two different genes. PDGF A receptors are expressed in oligodendrocyte progenitor cells and PDGF B receptors are expressed on neurons. This antibody is specific for PDGFR, alpha; and does not react with PDGFR, beta;.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Mouse. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide derived from C-terminal of human PDGFRα
Molecular Weight: 190kDa
Positive Control: Skin and ovarian CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and cell membrane This antibody is excellent for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Growth Factor | |
A synthetic peptide derived from C-terminal of human PDGFR alpha | |
Primary |