Learn More
PDGFRβ Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ PDGFRβ Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody.
163.20€ - 705.00€
Especificaciones
Concentración 1mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulario Concentrated
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12643137
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1692-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12673137
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1692-P1ABX
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12653137
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1692-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12683137
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1692-PABX
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
PDGFR (Platelet Derived Growth Factor Receptor) exhibits two different isoforms, α and β coded by two different genes. They possess five immunoglobulin like domains that are involved in ligand binding. Two tyrosine kinase domains are separated by a kinase insert to which PI-3 kinase can bind. PDGF AA can bind autophosphorylate and activate only PDGFR, α while PDGF BB can bind and activate to both PDGFR, α and β.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Mouse. Others not known.
Epitope: Near C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide derived from near the C-terminus of human PDGFRβ
Molecular Weight: ∽190kDa
Postitive Control: Ovarian CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
1mg/mL
Polyclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Growth Factor
A synthetic peptide derived from near the C-terminus of human PDGFR, beta