missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE1B Recombinant Human Protein, N-His.GST Tag

Expressed from DNA sequence encoding human PDE1B long isoform (Met 1-Asp 536) fused to N-terminal polyhistidine-tagged GST tag at N-terminus

109.14€ - 442.68€

Especificaciones

Pureza ≥90% by SDS-PAGE
Formato Lyophilized
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15269105 Ver documentos Sino Biological™
11746H20B5
5μg 109.14€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-10-2019
Añadir a la cesta
 
15279105 Ver documentos Sino Biological™
11746H20B50
50μg 442.68€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-10-2019
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Formulation: Lyophilized in 50mM Tris, 100mM NaCl, pH 8.0, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
Especificaciones

Especificaciones

≥90% by SDS-PAGE
Lyophilized

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.