Learn More
Abnova™ PDCD4 Recombinant Protein
Human PDCD4 full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH31049 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 27250 |
Peso molecular | 77.33 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16108712
|
Abnova™
H00027250-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16118712
|
Abnova™
H00027250-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein localized to the nucleus in proliferating cells. Expression of this gene is modulated by cytokines in natural killer and T cells. The gene product is thought to play a role in apoptosis but the specific role has not yet been determined. Two transcripts encoding different isoforms have been identified
- Theoretical MW (kDa): 77.33
- Preparation method: In vitro wheat germ expression system
- Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
- Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Sequence: MDVENEQILNVNPADPDNLSDSLFSGDEENAGTEEVKNEINGNWISAYSINEARINAKAKRRLRKNSSRDSGRGDSVSDSGSDALRSGLTVPTSPKGRLLDRRSRSGKGRGLPKKGGAGGKGVWGTPGQVYDVEEVDVKDPNYDDDQENCVYETVVLPLDERAFEKTLTPIIQEYFEHGDTNEVAEMLRDLNLGEMKSGVPVLAVSLALEGKASHREMTSKLLSDLCGTVMSTTDVEKSFDKLLKDLPELALDTPRAPQLVGQFIARAVGDGILCNTYIDSYKGTVDCVQARAALDKATVLLSMSKGGKRKDSVWGSGGGQQSVNHLVKEIDMLLKEYLLSGDISEAEHCLKELEVPHFHHELVYEAIIMVLESTGESTFKMILDLLKSLWKSSTITVDQMKRGYERIYNEIPDINLDVPHSYSVLERFVEECFQAGIISKQLRDLCPSRGRKRFVSEGDGGRPKPESY
Best when used within three months from the date of receipt.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH31049 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
77.33 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PDCD4 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
27250 | |
PDCD4 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MDVENEQILNVNPADPDNLSDSLFSGDEENAGTEEVKNEINGNWISAYSINEARINAKAKRRLRKNSSRDSGRGDSVSDSGSDALRSGLTVPTSPKGRLLDRRSRSGKGRGLPKKGGAGGKGVWGTPGQVYDVEEVDVKDPNYDDDQENCVYETVVLPLDERAFEKTLTPIIQEYFEHGDTNEVAEMLRDLNLGEMKSGVPVLAVSLALEGKASHREMTSKLLSDLCGTVMSTTDVEKSFDKLLKDLPELALDTPRAPQLVGQFIARAVGDGILCNTYIDSYKGTVDCVQARAALDKATVLLSMSKGGKRKDSVWGSGGGQQSVNHLVKEIDMLLKEYLLSGDISEAEHCLKELEVPHFHHELVYEAIIMVLESTGESTFKMILDLLKSLWKSSTITVDQMKRGYERIYNEIPDINLDVPHSYSVLERFVEECFQAGIISKQLRDLCPSRGRKRFVSEGDGGRPKPESY | |
H731/MGC33046/MGC33047 | |
PDCD4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |