Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, con semifaldón, cubierta plana, negra
Compatible con la mayoría de termocicladores y plataformas ABI, incluidos secuenciadores, sin necesidad de adaptadores
Marca: Thermo Scientific™ AB1400K
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
Descripción
- Las placas para PCR con plataforma plana con semifaldón, negras, de 96 pocillos Thermo Scientific son compatibles con la mayoría de termocicladores y plataformas ABI, incluidos secuenciadores, sin necesidad de adaptadores. Los plásticos para PCR Thermo Scientific se han diseñado, fabricado y probado para garantizar un rendimiento óptimo de PCR.
- Las placas tienen un volumen de pocillo máximo de 0,3 ml cuando se utilizan con adhesivo y cierres térmicos.
- Compatibles directamente con todos los termocicladores principales, incluidas las plataformas ABI y los secuenciadores sin necesidad de adaptadores.
- La plataforma de placas plana facilita el sellado y la manipulación.
- Disponible como SuperPlate, que ofrece 4 veces más rigidez para una mejor manipulación robótica
- El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación
- Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor uniforme y máxima.
- Las placas negras están optimizadas para la detección de fluorescencia, con fondo reducido
- Esquina recortada: A12
- PCR.
Especificaciones
Sin código de barras | |
25 placa | |
Microplaca de PCR | |
Semi | |
0,3 ml | |
0,2 mL | |
Estándar |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Negro | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Polipropileno | |
96 | |
25 placas |