Learn More
Eppendorf™ PCR clean epT.I.P.S.™ Reloads
Las puntas de pipeta epT.I.P.S. —Eppendorf Totally Integrated Pipetting System— la combinación perfecta con las pipetas Eppendorf, resultando en un acoplamento y una eyección de las puntas con fuerza reducida y en un sellado hermético.
Marca: Eppendorf™ 0030073878
Detalles adicionales : Peso : 1.36800kg
Descripción
- Menos residuos que las gradillas desechables.
- Las bandejas de recarga se pueden esterilizar en autoclave hasta 121 °C, en el embalaje y sin lámina para su uso posterior.
- El sistema de recarga, en función del tamaño de la punta, se envasa como de doble cara o en forma de pila.
- Disponible en grados de pureza de calidad Eppendorf y limpieza de PCR.
- Bandejas codificadas por colores para una sencilla identificación de volúmenes y pipetas.
Especificaciones
De 50 a 1250 μl | |
Natural | |
Esterilizable en autoclave | |
Limpio para PCR | |
960 puntas (10 bandejas de 96 puntas) | |
epT.I.P.S.™ |
Sin filtro | |
Verde | |
76 mm | |
Recargas | |
Verde |