Learn More
PCNA Recombinant Human Protein, N-His Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Expressed from DNA sequence encoding mature form of human PCNA (Met 1-Ser 261) fused to polyhistidine tag at N-terminus
Marca:  Invitrogen 12131H07B25
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15295775
  • 245.00€ / 25 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-04-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Formulation: 50mM Na3PO4, 300mM NaCl, 10% Glycerol, 2mM DTT, pH 7.0
Especificación
Especificación
Analysis of protein stucture and used in cell biology research applications
5111
≥85% by SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
PCNA
Other Proteins
PCNA Recombinant Human Protein
Lyophilized
31kd
5 x 50μg
Full Length, Recombinant
Proliferating Cell Nuclear Antigen
Assay Standard
Insect
His Tag
Videos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.