missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCGF6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PCGF6 |
---|---|
Concentración | 0.22 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16822675
|
Proteintech
24103-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16812675
|
Proteintech
24103-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene contains a RING finger motif, which is most closely related to those of polycomb group (PcG) proteins RNF110/MEL-18 and BMI1. PcG proteins are known to form protein complexes and function as transcription repressors. This protein has been shown to interact with some PcG proteins and act as a transcription repressor. The activity of this protein is found to be regulated by cell cycle dependent phosphorylation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.Especificaciones
PCGF6 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BYE7 | |
84108 | |
PCGF6 Fusion Protein Ag21124 | |
Primary | |
-20°C | |
PCGF6 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MBLR, PCGF6, polycomb group ring finger 6, RING finger protein 134, RNF134 | |
PCGF6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |