Learn More
Gibco™ PBS, pH 7.4
PBS, pH 7.4
Marca:  Gibco™ 10010056
162.72 EUR hasta el 2019-02-28
Use el código promocional "13474" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11503387
  • 233.00€ / paquete de 10
En stock 91
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Phosphate-buffered saline (PBS) is a balanced salt solution that is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. PBS is formulated without calcium and magnesium for rinsing chelators from the culture before cell dissociation.
We offer a variety of Gibco™ PBS formulations for a range of cell culture applications.
cGMP Manufacturing and Quality System
Gibco™ PBS is manufactured at a cGMP compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards. For supply chain continuity, we offer an identical Gibco™ PBS product made in our Scotland facility (70011-036). This facility is also registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standard.
Especificación
Especificación
10 x 500mL
Mammalian cell culture
280 to 315mOsm/kg
10 x 500mL
1 x
10 x 500mL
Phosphate Buffered Saline, pH 7.4, 10 x 500mL , 1X Concentration, Liquid Form, Without Calcium, Magnesium, Phenol Red, 15 to 30°C Storage Conditions, 36 Months Shelt Life, Used For a Variety of Cell Culture Applications
Liquid
CE-IVD
15 to 30°C
Phosphate Buffered Saline
7.4
Videos
Documentación
Documentos técnicos
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    : 13474
    2019-02-28
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/01/2019 y el 28/02/2019. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Terms & Conditions