Learn More
R&D Systems™ PBS, 100 Tablets
Product Code. 18769218
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Pk.
Unit Size:
1 set
Product Code. Quantity Unit Size
18769218 1 Pk. 1 set
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18769218 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 5564/1 Pack
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.88€
    147.00€ / 1 sets
    Ahorro 15.88€
    9% Descuento
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. PBS Tablets
PBS, 100 Tablets is a phosphate buffered saline (PBS) tablets. Dissolve 1 tablet into 100ml of water. This will produce 100ml of PBS solution containing: Sodium chloride (137mM), Potassium chloride (2.7mM), Phosphate buffer (11.9mM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantity 1 Pk.
Product Line Tocris
Target Buffers, Chelators and Reagents
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.