Learn More
PAX5 / BSAP (Early B-Cell Marker) Mouse, Clone: PCRP-PAX5-1B7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 5079-MSM1-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910608
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
PAX5 / BSAP (Early B-Cell Marker)
Nucleus
PCRP-PAX5-1B7
Unconjugated
Mouse
42kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
5079
IgG1
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human PAX5 protein
Raji, DAUDI or Ramos Cells. Tonsil, spleen, Lymph Node or Colon Carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.