Learn More
PAX5 / BSAP (Early B-Cell Marker) Mouse, Clone: PCRP-PAX5-1B7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno PAX5 / BSAP (Early B-Cell Marker)
Clon PCRP-PAX5-1B7
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15920608
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
5079-MSM1-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15910608
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
5079-MSM1-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
PAX5 / BSAP (Early B-Cell Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human PAX5 protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
42kDa
PCRP-PAX5-1B7
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
5079
IgG1
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Nucleus
Raji, DAUDI or Ramos Cells. Tonsil, spleen, Lymph Node or Colon Carcinoma.