Learn More
Heathrow Scientific™ Particiones para cajas de viales criogénicos
Seleccione la partición que mejor se adapte a sus requisitos de tubo. Las particiones de Heathrow Scientific™ para cajas de viales criogénicos estabilizan los tubos de 1,5/2,0 ml dentro de las cajas durante el almacenamiento y el transporte.
Marca:  Heathrow Scientific™ HS2860E
Detalles adicionales : Peso : 0.26540kg
Código de producto. 12355043
  • 32.30€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mantiene los viales en posición vertical durante el almacenamiento y el transporte
  • Para su uso con tubos de 1,5/2,0 ml
Especificaciones
Especificaciones
Cartón
100 tubos de 1,5/2,0 mL
Cajas de viales criogénicos
13,3 cm
Inserto divisor de cajas
Blanco
13,3 cm