Learn More
3M™ Filtros de partículas
Proporciona una excelente protección contra las partículas del laboratorio. Los filtros de partículas 3M™ están disponibles en una amplia gama de niveles de protección.
Marca: 3M™ 7000037673
33.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
Descripción
- Se combina con los cartuchos de vapor de gas de la serie 6000 para proporcionar protección contra partículas y gas/vapor
- Nota: Se necesitan retenedores de filtro 3M 501 para combinar las series 5000 y 6000
Especificaciones
EN143 : 2000, Aprobado por la CE | |
P1 R | |
Filtro de partícula | |
Mascarillas faciales Series 6000 y 7000 |
Retenedor de filtro | |
Electret | |
Partículas sólidas y líquidas | |
Filtro |