Learn More
Thermo Scientific Chemicals INHIBIDOR VIII DE PARP, PJ34
Catalog Number p-7082402
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
344458-15-7
C17H17N3O2·HCl
2-dimetilamino-n-(6-oxo-5,6-dihidrofenantridina-2-il)clorhidrato de acetamida
344458-15-7
C17H17N3O2·HCl
2-dimetilamino-n-(6-oxo-5,6-dihidrofenantridina-2-il)clorhidrato de acetamida
A cell-permeable, water-soluble phenanthridinone-derivative that acts as a potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Derivado de fenantridinona soluble en agua y permeable a las células que actúa como un potente inhibidor de la poli(ADP ribosa) polimerasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De − 30° a − 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Derivado de fenantridinona soluble en agua y permeable a las células que actúa como un potente inhibidor de la poli(ADP ribosa) polimerasa
Formula Weight (peso de la fórmula) 331,80g/mol
Sensibilidad Higroscópico; sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido
Clave InChI RURAZZMDMNRXMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CN(C)CC(=O)NC1=CC=C2NC(=O)C3=CC=CC=C3C2=C1
Nombre IUPAC 2-(dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 331.80