Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Union Elbow
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
59.45€ - 90.50€
Especificaciones
Tipo de producto | Uniones acodadas de compresión |
---|---|
Descripción | Conector de compresión |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PFA |
Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11886254
|
Cole-Parmer™
31320-25 |
1/8 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12615730
|
Cole-Parmer™
31321-67 |
1/2 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Superior chemical resistance with durable PFA composition.
- Get a tight seal at higher pressures.
- Withstand higher pressures than barbed fittings.
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Especificaciones
Uniones acodadas de compresión | |
Esterilizable en autoclave | |
Autoclave u óxido de etileno |
Conector de compresión | |
PFA | |
Transparente |