Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Threaded Adapter
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
61.15€ - 72.25€
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador roscado de compresión
Descripción Compresión × NPT(macho)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PFA
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
11795688
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
31320-11
3/8 pulg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11776028
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
31321-19
1/4 pulg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11775708
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
31320-12
1/2 pulg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Superior chemical resistance with durable PFA composition.
  • Get a tight seal at higher pressures.
  • Withstand higher pressures than barbed fittings.
  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador roscado de compresión
Esterilizable en autoclave
Autoclave u óxido de etileno
Transparente
375 °F
Compresión × NPT(macho)
PFA
NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
150 psi
de 175 °C