missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Parathyroid Hormone Rabbit, Clone: PTH/1717R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 5741-RBM7-P1

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15910738

  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Parathyroid Hormone
Cytoplasmic and Secreted
PTH/1717R
Unconjugated
NP_001303281
Rabbit
9kDa
Protein A/G Purified
RUO
5741
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
PTH
Recombinant human PTH protein N-terminal fragment
Human parathyroid gland carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales