Learn More
Labconco™ Accesorio para cierre sin conductos Paramount™, soportes telescópicos
Para su uso con la carcasa sin conductos Paramount™. La carcasa sin conductos Labconco™ Paramount™ con soporte telescópico y ruedas se puede ajustar para ocho posiciones de altura antes de la instalación.
Marca:  Labconco™ 3746710
Detalles adicionales : Peso : 38.64000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15119655
  • 893.64€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Durable 4.4cm (1.75 in.) tubular, powder-coated steel frame
  • Casters provide mobility for short distances
  • Telescoping legs are adjustable to eight height positions in 2.54cm (1 in.) increments from 69.8 to 87.6cm (27.5 to 34.5 in.) (must be adjusted prior to installation)
  • Includes four 12.7cm (5 in.) diameter, toe-locking, non-marking polyurethane casters with bearings for quiet operation
  • Models 91.4cm (3 ft.) wide and larger have rear crossbar supports
  • Support Paramount Ductless Enclosures and other select Labconco enclosures
  • Work surface is required (sold separately)
  • Models with four fixed leveling feet also avilable
  • 16-gauge steel accessory shelves are available separately to hook on lower rear cross member for storage and supplies
Especificaciones
Especificaciones
Soporte base
73.6 cm
Color: blanco glaciar
ADA
Acero tubular de 4.4 cm (1.75 pulg)
453.5 kg (1000 lb)
60.9 cm
Carcasas sin conductos Labconco Paramount, carcasas de Clase I de Purifier, carcasas para PCR con filtro Purifier, carcasas con filtración de HEPA Purifier, cabinas de flujo laminar verticales Purifier, estaciones de ventilación Protector XVS, estaciones de balanza con filtro XPert y sistemas de balanza con filtro XPert y RXPert
De 69.8 a 87.6 cm (ajustable en incrementos de 2.54 cm)
39 kg
Videos