Descripción
- Ideal para proteger muestras y prevenir la contaminación o evaporación, perfecto para entornos de salas blancas y protocolos de saneamiento estrictos.
- Estas tiras precortadas se esterilizan mediante un proceso de vapor de peróxido de hidrógeno, lo que agrega una capa adicional de protección. Parafilm Propiedades naturales impermeables y resistentes a la humedad.
- Parafilm™ Película termoplástica semitransparente diseñada para un sellado confiable en entornos de laboratorio, médicos e industriales.
- Diseñado a partir de una mezcla única de ceras y poliolefinas, Parafilm™ Se estira hasta un 200% de su tamaño original, adaptándose perfectamente a superficies irregulares como tubos de ensayo, vasos de precipitados, placas de Petri y matraces.
- Envasado en una bolsa sellada y rastreable por lote que cuenta con un indicador de esterilización de color que garantiza tanto seguridad como conveniencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Tipo de producto | Parafilm Envoltura |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Anchura (métrico) | 5.08 cm |
| Longitud (métrico) | 20,3 cm |
| Material | Termoplástico |
| Grosor | 5 mil |
| Cantidad | 50 bolsas, paquetes de 10 |
| Dimensiones (L x An) | 8 x 2 in |