Learn More
Brady™ Etiquetas de papel para la impresora J2000
El material de la etiqueta de papel B-2550 está disponible para la impresión a todo color bajo demanda en sus instalaciones con la impresora de etiquetas en color BradyJet J2000.
Marca:  Brady™ 151132
Detalles adicionales : Peso : 0.49100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17170461
  • 244.00€ / paquete de 550
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La etiqueta es una solución económica para el etiquetado de uso general con una vida útil limitada, y se puede utilizar para identificar paquetes.
Especificaciones
Especificaciones
Acrílico permanente
Mate
Papel
Inyección de tinta
No estéril
de -40 °C
De -40 °C a +60 °C
0,175 mm
2 in
4 in
50,80 mm
Blanco
Rollo
Área delantera
Etiquetas
Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000
550 etiquetas/rollo
0,0069 in
53,98 mm
50,8 mm
101,60 mm
517 g