Learn More
Brady™ Etiquetas de papel para la impresora J2000
El material de la etiqueta de papel B-2550 está disponible para la impresión a todo color bajo demanda en sus instalaciones con la impresora de etiquetas en color BradyJet J2000.
Marca: Brady™ 151126
Detalles adicionales : Peso : 0.37900kg
Descripción
- La etiqueta es una solución económica para el etiquetado de uso general con una vida útil limitada, y se puede utilizar para identificar paquetes.
Especificaciones
Acrílico permanente | |
Mate | |
Papel | |
Inyección de tinta | |
No estéril | |
de -40 °C | |
De -40 °C a +60 °C | |
0,175 mm | |
31,75 mm | |
69,85 mm | |
399 g |
Blanco | |
Rollo | |
Área delantera | |
Etiquetas | |
Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 | |
850 etiquetas/rollo | |
0,0069 in | |
1,25 in | |
2,75 in | |
31,75 mm |