Learn More
Alfa Aesar™ Papain, Carica papaya Latex
A cysteine protease; breaks down intercellular matrix of cartilage
Marca:  Alfa Aesar™ J61875.03
Detalles adicionales : CAS : 9001-73-4 Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15494359
  • 723.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Lyophilized Powder
A cysteine protease; breaks down intercellular matrix of cartilage
23 kd
2° to 8°C
EC 3.4.22.2
White to Off-white
Protease
1g
9001-73-4
Videos
SDS Documentos