Learn More
pan-keratin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | pan-keratin |
---|---|
Concentración | 0.3 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16824885
|
Proteintech
26411-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16814885
|
Proteintech
26411-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody is a pan-keratin antibody.
The protein encoded by this gene is a member of the keratin gene family. The type II cytokeratins consist of basic or neutral proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains coexpressed during differentiation of simple and stratified epithelial tissues. This type II cytokeratin is specifically expressed in the basal layer of the epidermis with family member KRT14. Mutations in these genes have been associated with a complex of diseases termed epidermolysis bullosa simplex. The type II cytokeratins are clustered in a region of chromosome 12q12-q13.Especificaciones
pan-keratin | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P02533, P02538, P04264, P05787, P08727, P08729, P08779, P12035, P13645, P13647, P19012, P19013, P35908 | |
3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3855, 3856, 3858, 3861, 3866, 3868, 3880 | |
KRT5 Fusion Protein Ag24184 | |
Primary | |
-20°C | |
KRT10 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
58 kDa cytokeratin, CK 5, CK5, Cytokeratin 5, K5, keratin 5, KRT5, KRT5A, Type II keratin Kb5 | |
KRT1, KRT10, KRT14, KRT15, KRT16, KRT19, KRT2, KRT3, KRT4, KRT5, KRT6A, KRT7, KRT8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |