Learn More
Alambre de paladio, 0,5 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11321358
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
250 cm
1000 cm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Palladium wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1000 cm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Peso ≈2.36g/m
Formulario Alambre, ≈2,36g/m