Learn More
Alambre de paladio, 0,4 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium wire |
Nombre de nota | 0.4mm (0.0159 in.) dia., Annealed |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 1 m |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈1.56g/m |
Formulario | Alambre, ≈1,56g/m |