Learn More
Alambre de paladio, 0,05 mm de diámetro, duro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11318658
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 cm
50 cm
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
Microelectrónica, contactos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Palladium wire
Nombre de nota 0.05mm (0.002 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 cm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Peso ≈0.0236g/m
Formulario Alambre, ≈ 0,0236 g/m; templado: como se muestra