Learn More
Lámina delgada de paladio, 0,0125 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051204
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Palladium Thinfoil
Nombre de nota 0.0125mm (0.0005 in.) thick, Not certified pinhole free
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 x 25 mm
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Peso ≈0.094g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio