Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar PALLADIUM SILVER FOIL 0.127MM 3N% 25X25MM
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012575.FF
PALLADIUM SILVER FOIL 0.127MM 3N% 25X25MM
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11317427