Learn More
Lámina de plata paladio, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica sin Pt), Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045003.GH
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Palladium Silver foil | |
Pd:Ag; 77:23 wt% | |
MFCD02091738 | |
99.9% | |
≈0.18g/25x25mm |
0.025mm (0.001 in.) thick | |
(Base metálica sin Pt) | |
100 x 100 mm | |
Odorless | |
Papel de aluminio |
RUO - Para uso exclusivo en investigación