Learn More
Paladio, solución estándar plasmática, Specpure™, Pd 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium, plasma standard solution |
Concentración | Pd in 5% HNO3 |
Nombre de nota | Pd 1000μg/mL |
Cantidad | 50 mL |
Número UN | UN3264 |
Grado | Specpure™ |
Forma física | Líquida |